Learn More
Trimethylsilanol, 95%
CAS: 1066-40-6 | C3H9LiOSi | 96.13 g/mol
65.05€ - 540.00€
Identificatori chimici
CAS | 1066-40-6 |
---|---|
Formula molecolare | C3H9LiOSi |
Molecular Weight (g/mol) | 96.13 |
Numero MDL | MFCD02751657 |
InChI Key | OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt |
PubChem CID | 66110 |
IUPAC Name | hydroxy(trimethyl)silane |
SMILES | [Li+].C[Si](C)(C)[O-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15417788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.06 |
5 g |
65.05€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15427788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.14 |
25 g |
178.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15437788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61276.22 |
100 g |
540.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Trimethylsilanol used as a hydrophobic coat on silicate surfaces. Used as an as an antimicrobial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsTrimethylsilanol used as a hydrophobic coat on silicate surfaces. Used as an as an antimicrobial agent.
Solubility
Soluble in water (1.00 mg/ml).
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent.
Identificatori chimici
1066-40-6 | |
96.13 | |
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N | |
66110 | |
[Li+].C[Si](C)(C)[O-] |
C3H9LiOSi | |
MFCD02751657 | |
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt | |
hydroxy(trimethyl)silane |
Specifica
98°C to 100°C | |
1066-40-6 | |
(CH3)3SiOH | |
UN1993 | |
4°C (39°F) | |
Soluble in water (1.00mg/ml). | |
[Li+].C[Si](C)(C)[O-] | |
96.13 | |
90.2 | |
0.814 |
Trimethylsilanol | |
C3H9LiOSi | |
MFCD02751657 | |
1361356 | |
trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt | |
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N | |
hydroxy(trimethyl)silane | |
66110 | |
95% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H225
Highly flammable liquid and vapor.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-914-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.