Learn More
Trimethylamine for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
60.00€ - 114.00€
Identificatori chimici
CAS | 75-50-3 |
---|---|
Formula molecolare | C3H9N |
Molecular Weight (g/mol) | 59.11 |
InChI Key | GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CN(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12932225
![]() |
Fisher Chemical
A 052 100 |
100 mL | Bottle |
60.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12942225
![]() |
Fisher Chemical
A 052 250 |
250 mL | Bottle |
77.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12952225
![]() |
Fisher Chemical
A 052 500 |
500 mL | Bottle |
114.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Identificatori chimici
75-50-3 | |
59.11 | |
CN(C)C |
C3H9N | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N |
Specifica
Trimethylamine | |
Liquid | |
1 g/L | |
Single-component Standard Solution | |
trimethylamine | |
59.11 |
75-50-3 | |
C3H9N | |
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N | |
CN(C)C | |
H2O |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)