Learn More
Triisopropanolamine cyclic borate, 98+%
CAS: 101-00-8 | C9H18BNO3 | 199.06 g/mol
181.00€ - 709.00€
Identificatori chimici
CAS 101-00-8
Formula molecolare C9H18BNO3
Molecular Weight (g/mol) 199.06
Numero MDL MFCD03791298
InChI Key IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
PubChem CID 225550
IUPAC Name 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undecane
SMILES B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10247500
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
269241000
100 g Bottiglia in vetro
181.00€
100g
10723275
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
269245000
500 g Bottiglia in vetro
709.00€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
101-00-8
199.06
IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
225550
B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
C9H18BNO3
MFCD03791298
triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undecane
Specifica
Triisopropanolamine cyclic borate
150°C to 157°C
Authentic
C9H18BNO3
triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
199.06
199.06
Crystalline Chunks and Needles
101-00-8
White to Yellow
98% min. (GC)
MFCD03791298
IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undecane
225550
98+%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Triisopropanolamine cyclic borate