Learn More
Trifluoroacetic acid, sodium salt, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Trifluoroacetic acid, sodium salt |
Nota nome | 0.97 |
Punto di fusione | 207.0°C to 209.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 0.97 |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | CF3CO2Na |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 02, II, 186 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trifluoroacetic acid, sodium salt
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H300-Letale se ingerito.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.