Learn More
Trifluoroacetic acid, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15698190 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
1 L
10 Ampules
10 x 10 Ampules
100 mL
2 L
25 mL
5 mL
5 x 10 Ampules
500 mL
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
Formula lineare CF3COOH
Numero UN UN2699
Peso formulazione 114.02
Percent Purity 99%
Densità 1.489g/mL at 20°C
Quantità 1 Ampule
Punto d'infiammabilità >100°C (>212°F)
Densità vapore 3.9 (vs air)
Pressione del vapore 97.5 mmHg (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.