Learn More
Trifluoroacetic Acid, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. p-7120894 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
50 mL
Imballaggio:
Ampoule
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
50mL
LC-MS Ultra, Eluent additive for UHPLC-MS
  • Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
  • Testato per idoneità UHPLC-MS
  • Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
  • Rumore linea di base MS estremamente basso
  • Riproducibilità esemplare tra lotti
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 72°C
Colore Colorless
Formula lineare CF3COOH
Numero UN UN2699
Beilstein 742035
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Peso formulazione 114.02g/mol
Grado LC-MS Ultra
Densità 1.489g/mL at 20°C
Quantità 1 mL
Punto d'infiammabilità >100°C (>212°F)
Imballaggio Ampoule
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione n20/D 1.3(lit.)
Densità vapore 3.9 (vs air)
Pressione del vapore 97.5mmHg (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: trifluoroacetic acid