Learn More
Trifluoroacetic Acid, For protein sequencing, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15622970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
500 g
Purified by redistillation, for protein sequencing,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC Name trifluoroacetic acid
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic Acid
Formula lineare CF3COOH
Numero UN UN2699
Peso formulazione 114.02
Percent Purity ≥99%
Densità 1.489g/mL at 20°C
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità >100°C (>212°F)
Densità vapore 3.9 (vs air)
Pressione del vapore 97.5mmHg (20°C)