Learn More
Trifluoroacetic acid, Eluent additive for LC-MS, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15665440 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
5 x 10 mL
1 L
Imballaggio:
Ampoule
Glass bottle
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-05-1
Formula molecolare C2HF3O2
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Numero MDL MFCD00004169
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Absorbance max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 280 nm, max. 0.1 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
Nota nome Eluent additive for LC-MS
Punto di fusione -15.4°C (literature)
Punti di ebollizione 72°C
CAS max % 100.0000%
Formula lineare CF3COOH
Numero UN UN2699
Beilstein 742035
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Peso formulazione 114.02
Percent Purity >99%
Grado LC-MS
Densità 1.489 g/mL at 20 °C(lit.)
Quantità 5 x 10 mL
Punto d'infiammabilità 100°C
Imballaggio Ampoule
Densità vapore 3.9 (vs air)
Pressione del vapore 97.5 mmHg (20°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.