Learn More
Trifluoroacetic acid, 99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15638400 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
10 x 1 mL, Ampoule
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 mL
Imballaggio:
Ampoule
Eluent additive for liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) packaged in ten 1mL ampoules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Absorbance Max. 0.025 at 320nm, Max. 0.035 at 300nm, Max. 0.04 at 290nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.1 at 270nm
Materiale o nome chimico Trifluoroacetic acid
CAS 76-05-1
Punto di fusione −15°C
Punti di ebollizione 72°C
Formula molecolare C2HF3O2
Formula lineare CF3COOH
Numero MDL MFCD00004169
Numero UN 2699
Beilstein 742035
Sinonimo TFA
InChI Key DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name trifluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Percent Purity 99.0% (min.)
Densità 1.48g/cm3
Quantità 10 x 1 mL
Punto d'infiammabilità 100°C
Imballaggio Ampoule
Indice di rifrazione n20/D 1.3
Densità vapore 3.9 vs. air
Pressione del vapore 97.5mm Hg at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trifluoroacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Trifluoroacetic acid, 99%, Honeywell Fluka™ >