Learn More
Triethylenetetramine, tech. 60%, balance branched and cyclic triethylenetetramines
Descrizione
Catalyzes the hydrolysis of N-terminal peptide bonds. Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals is by using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine. Variable spin iron(iii) chelates with hexadentate ligands are derived from triethylenetetramine and various salicylaldehydes. Adsorption of Cu(II), Cd(II) and Pb(II) from aqueous single metal solutions by succinylated twice-mercerized sugarcane bagasse functionalized with triethylenetetramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyzes the hydrolysis of N-terminal peptide bonds. Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals is by using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine. Variable spin iron(iii) chelates with hexadentate ligands are derived from triethylenetetramine and various salicylaldehydes. Adsorption of Cu(II), Cd(II) and Pb(II) from aqueous single metal solutions by succinylated twice-mercerized sugarcane bagasse functionalized with triethylenetetramine.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethylenetetramine |
Punto di fusione | ∼-35°C |
Densità | 0.982 |
Punti di ebollizione | ∼267°C |
Punto d'infiammabilità | 122°C (252°F) |
Odore | Amine-like |
Note percentuale saggio | balance branched and cyclic triethylenetetramines |
Formula lineare | H2NCH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 |
Indice di rifrazione | 1.498 |
Quantità | 500 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.