Learn More
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15658180 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-49-2
Formula molecolare C8H18O4
Molecular Weight (g/mol) 178.228
Numero MDL MFCD00008504
InChI Key YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC Name 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane
SMILES COCCOCCOCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylene glycol dimethyl ether
Punto di fusione -45°C
Densità 0.986g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 216°C
Punto d'infiammabilità 113°C (235.4°F)
Punto di combustione 375°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3O(CH2CH2O)3CH3
Quantità 1 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1700630
Densità vapore >4.7 (vs air)
Peso formulazione 178.23g/mol
Percent Purity 0.99