Learn More
Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF |
Punto di fusione | -29.0°C |
Colore | Yellow to Brown |
Densità | 0.9890g/mL |
Punti di ebollizione | 70.0°C (15.0 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 87°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | (C2H5)3N·3HF |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Triethylamine trihydrofluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H300-Letale se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Triethylamine trihydrofluoride, ca. 37% HF >