Learn More
Triethylamine, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15638500 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
10 x 2 mL, Ampoule, pezzi 10
Click to view available options
Quantità:
10 x 2 mL
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Materiale o nome chimico Triethylamine
CAS 121-44-8
Densità 0.726g/mL at 25°C
Limite di esplosione 0.08
Punto d'infiammabilità −15°C (5°F)
Punto di combustione 593°F
Imballaggio Ampoule
Formula molecolare C6H15N
Formula lineare (C2H5)3N
Numero MDL MFCD00009051
Quantità 10 x 2 mL
Numero UN UN1296
Beilstein 605283
Sinonimo triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
InChI Key ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
IUPAC Name N,N-diethylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Densità vapore 3.5 (vs air)
ChEBI CHEBI:35026
Peso formulazione 101.19g/mol
Pressione del vapore 51.75mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5%
Titolo del prodotto
Triethylamine, ≥99.5%, Honeywell™ Fluka™ >