Learn More
Trichloroisocyanuric acid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11416766
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Trichloroisocyanuric acid was used as a disinfection reagent in the transformation of benzophenone-3 in chlorinated water. It was also used in the synthesis of 2-halomethylene-3-oxoketoximes. It is used as a bleaching agent in the textile industry, a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trichloroisocyanuric acid was used as a disinfection reagent in the transformation of benzophenone-3 in chlorinated water. It was also used in the synthesis of 2-halomethylene-3-oxoketoximes. It is used as a bleaching agent in the textile industry, a reagent in organic synthesis.
Solubility
Soluble in chlorocarbon, acetonitrile, acetone, water (12 g/L).
Notes
Moisture sensitive. Store away from reducing agents, acids, bases, flammable substances, organic materials, light, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-90-1
Formula molecolare C3Cl3N3O3
Molecular Weight (g/mol) 232.40
Numero MDL MFCD00006553
InChI Key YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Trichloroisocyanuric acid
Punto di fusione ∼245°C (decomposition)
Densità 2.07
pH 3
Punto d'infiammabilità >250°C (482°F)
Odore Pungent
Quantità 500 g
Numero UN UN2468
Beilstein 202022
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,9641
Informazioni di solubilità Soluble in chlorocarbon,acetonitrile,acetone,water (12g/L).
IUPAC Name trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Peso formulazione 232.41
Percent Purity ≥90%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trichloroisocyanuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Symclosene