Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
≥98.5%
30.37€ - 197.79€
Identificatori chimici
CAS 102-82-9
Formula molecolare C12H27N
Molecular Weight (g/mol) 185.355
Numero MDL MFCD00009431
InChI Key IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC Name N,N-dibutylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15648410
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
471313-25ML
25 mL Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15625630
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
471313-250ML
250 mL Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15635630
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
471313-2L
2 L Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15615630
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
471313-2.5L
2.5 L Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Identificatori chimici
102-82-9
185.355
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
7622
N,N-dibutylbutan-1-amine
C12H27N
MFCD00009431
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CHEBI:38905
CCCCN(CCCC)CCCC
Specifica
Tributylamine
-70°C
0.778g/mL at 25°C
63°C (145.4°F)
C12H27N
MFCD00009431
1698872
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
N,N-dibutylbutan-1-amine
7622
185.35g/mol
Liquid
102-82-9
Colorless
216°C
Unpleasant
[CH3(CH2)3]3N
UN2542
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CCCCN(CCCC)CCCC
185.355
CHEBI:38905
≥98.5%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310-P403 + P233
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-058-7