Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Codice prodotto. 15635630 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
≥98.5%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-82-9
Formula molecolare C12H27N
Molecular Weight (g/mol) 185.355
Numero MDL MFCD00009431
InChI Key IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC Name N,N-dibutylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tributylamine
Punto di fusione -70°C
Colore Colorless
Densità 0.778g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 216°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145.4°F)
Odore Unpleasant
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare [CH3(CH2)3]3N
Quantità 2 L
Numero UN UN2542
Beilstein 1698872
Peso formulazione 185.35g/mol
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid