Learn More
BRAND™ Triangular Wedge-Shape PTFE Magnetic Stirring Bars
An excellent option for liquid agitation in the laboratory.
Marca:  BRAND™ 137810
50.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12095282
  • 51.85€ / pezzi 10
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action
  • Angular surface creates high turbulence even at low speeds
  • Provided in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Triangular wedge-shaped
25 mm
10/Pk.
8 mm
PTFE
Triangle