Learn More
Tri-n-octylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10714851
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1116-76-3
Formula molecolare C24H51N
Molecular Weight (g/mol) 353.66
InChI Key XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
PubChem CID 14227
IUPAC Name N,N-dioctyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-octylamine
Punto di fusione -34.0°C
Colore White
Densità 0.8090g/mL
Punti di ebollizione 365.0°C to 367.0°C
Punto d'infiammabilità 163°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)7]3N
Indice di rifrazione 1.4480 to 1.4500
Quantità 500 mL
Beilstein 04,196
Gravità specifica 0.809
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 353.66
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-n-octylamine
Avvertenza
  • Pericolo||Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.