Learn More
Tri-n-butyl(1-propenyl)tin, cis + trans, 94%
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tri-n-butyl(1-propenyl)tin |
Nota nome | Cis + Trans |
Punti di ebollizione | 77°C to 78°C (0.25 mmHg) |
Quantità | 250 mg |
Numero UN | UN2788 |
Beilstein | 4176362 |
Peso formulazione | 331.13 |
Percent Purity | 94% |