Learn More
Fisherbrand™ Becher a tre angoli in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
400 ml
800 mL
Specifica
Specifica
Accuracy | ±5% |
Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con acidi, alcali e solventi |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |
Monouso | Sì |
Graduated | Sì |