Learn More
Brady™ Transport Sign
4.65€ - 411.00€
Specifica
Forma A rombo
Testo visualizzato Toxic Gas (Flammable or Non Flammable)
Colore Black on White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Materiale Altezza (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Altezza (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11720274
Vedere i documenti
Brady™
227791
Polyester 100 mm 1 Ea.
4.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
11750274
Vedere i documenti
Brady™
227794
Polyester 100 mm 250/Pk.
411.00€
1 rotolo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
11730274
Vedere i documenti
Brady™
227792
Polyester 200 mm 1 Ea.
6.40€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
11770274
Vedere i documenti
Brady™
227796
Aluminum, Polyester 297 mm 1 Ea.
37.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
11740274
Vedere i documenti
Brady™
227793
Polyester 297 mm 1 Ea. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11760274
Vedere i documenti
Brady™
227795
Plastic 297 mm 1 Ea.
37.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Specifica
A rombo
Toxic Gas (Flammable or Non Flammable)
Black on White