Learn More
VITLAB™ Bottiglie per liquido di lavaggio con imboccatura ampia in polipropilene trasparente
Wash equipment and materials with a precise spray jet and optimized backflow. VITLAB™ Wash Bottles, Transparent Polypropylene feature a screw cap with an incorporated spray tube on a narrow- or wide-mouth bottle. Spray bottles are individually wrapped, autoclavable and recyclable.
66.20€ - 139.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Quantità | Confezione da 12 |
Autoclavabile | Sì |
Product Type | Spruzzette |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filettatura (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15712026
|
VITLAB™
93793 |
250 ml | GL 45 |
72.95€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15742026
|
VITLAB™
94993 |
250 ml | GL 25 |
66.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15722026
|
VITLAB™
93993 |
500 ml | GL 45 |
96.35€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10746073
|
VITLAB™
95093 |
500 mL | GL 25 |
86.40€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15732026
|
VITLAB™
94193 |
1000 ml | GL 63 |
139.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15752026
|
VITLAB™
95193 |
1000 ml | GL 32 |
115.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Wash bottles are appropriate for cleaning, coating and dousing in any laboratory environment. Polypropylene bottles are ideal for a variety of applications, including use with a range of chemicals, solvents and temperatures. Spray bottles are individually wrapped in clearly labeled polyethylene bags.- Designed for precise spray control
- Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
- Optimised medium backflow through the continuous spray tube
- Choice of narrow- or wide-mouth bottles
- Narrow-mouth, tapered bottles for easier handling
- Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
- All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
- Constructed of durable, transparent polypropylene
- Chemically resistant for use with liquid or powdered reagents
- Temperature resistant and autoclavable
- Transparent material for easy identification and monitoring
Specifica
Trasparente | |
Confezione da 12 | |
Spruzzette |
Polipropilene | |
Sì | |
Tappo a vite |