Learn More
Vitlab™ Imbuto in polipropilene trasparente
Imbuti per molteplici applicazioni di imbottigliamento e decantazione nell'industria alimentare. Imbuti in polipropilene trasparente VITLAB™ con pratica impugnatura e anello per aggancio. Ideali per polveri e liquidi.
0.95€ - 43.20€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Angolo | 60 ° |
Autoclavabile | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
11827960
|
Vitlab™
41194 |
14 ml |
17.25€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10622811
|
Vitlab™
41494 |
222 ml | N/A | ||||||
12724098
|
Vitlab™
41494 |
222 ml |
22.15€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11817960
|
Vitlab™
41294 |
32 ml |
21.95€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10608972
|
Vitlab™
41594 |
342 ml |
31.30€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10058540
|
Vitlab™
41694 |
817 ml | N/A | ||||||
10783923
|
Vitlab™
41694 |
817 ml |
43.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10242261
|
Vitlab™
41394 |
88 ml | N/A | ||||||
Description
- Imbuto in polipropilene trasparente
- Flusso rapido grazie all'angolo di 60°
Specifications
Polipropilene | |
60 ° | |
Sì | |
Adatto per il contatto con gli alimenti |