Learn More
Masterflex™ Tubo trasparente C-Flex™
Meets the demands of various industries
38.00€ - 84.05€
Specifica
Certificazione/Conformità | Requisiti USP Classe VI, FDA, GMP |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Silicone |
Overall Length (Metric) | 7.5 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Industria farmaceutica, biotecnologie e uso generico in laboratorio per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, alternativa economica al silicone al platino |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11780479
|
Masterflex™
06422-02 |
1.6 mm | 3.2 mm |
38.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11700489
|
Masterflex™
06422-05 |
3.2 mm | 6.4 mm |
62.90€
7.50m |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11797389
|
Masterflex™
06422-10 |
6.4 mm | 9.6 mm |
84.05€
7.50m |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Meets the demands of various industries
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Requisiti USP Classe VI, FDA, GMP | |
Silicone | |
Industria farmaceutica, biotecnologie e uso generico in laboratorio per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, alternativa economica al silicone al platino | |
1 Each | |
Trasparente | |
da –45 a 135 °C |
Sì | |
7.5 m | |
° | |
Sterili | |
Flessibile |