Learn More
Masterflex™ Tubo microbore traslucido Tygon
Use this microbore tubing for general laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications. Tygon™ Microbore Tubing is excellent for low-flow peristaltic pump applications.
101.00€ - 129.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Conforme ai requisiti USP Classe VI |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | Tygon ND-100-80 |
Overall Length (Metric) | 30.48 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico per laboratorio e settore farmaceutico, soprattutto con applicazioni di erogazione o iniezione di precisione, eccellente inoltre per le applicazioni con pompe peristaltiche a bassa velocità. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15154499
|
Masterflex™
06419-01 |
0.51 mm |
101.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15283647
|
Masterflex™
06419-03 |
0.76 mm |
129.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15249124
|
Masterflex™
06419-05 |
1.27 mm |
114.00€
30m |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Use this microbore tubing for general laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications. TygonTM Microbore Tubing is excellent for low-flow peristaltic pump applications.
Tubing is extremely flexible and crystal clear. Non-toxic, nonpyrogenic and biocompatible tubing for a variety of laboratory applications.- Resin meets USP Class VI requirements
- Temperature range: -31 to 85°C
- Sterilize: Autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
Specifica
Conforme ai requisiti USP Classe VI | |
Tygon ND-100-80 | |
Uso generico per laboratorio e settore farmaceutico, soprattutto con applicazioni di erogazione o iniezione di precisione, eccellente inoltre per le applicazioni con pompe peristaltiche a bassa velocità. | |
1 Pack | |
Flessibile |
Sì | |
30.48 m | |
Da –31 a 85 °C | |
Semitrasparente | |
Da –31 a 85 °C |