Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in HDPE traslucide
Use these bottles for a variety of storage applications. Fisherbrand™ Translucent HDPE Bottles feature a wide neck for easy pouring.
15.40€ - 29.75€
Specifica
Colore | Semitrasparente |
---|---|
Include | Chiusura a vite in polipropilene blu |
Materiale | HDPE |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11597423
|
Fisherbrand™
P107/C3 |
125 mL |
15.40€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11507433
|
Fisherbrand™
P107/C5 |
250 ml |
18.45€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11517433
|
Fisherbrand™
P107/C6 |
500 ml |
29.75€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11527433
|
Fisherbrand™
P107/C7 |
1000 ml |
19.50€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Clear general purpose bottles
- Polypropylene screw closure
Specifica
Semitrasparente | |
HDPE | |
Larga | |
Polipropilene |
Chiusura a vite in polipropilene blu | |
Sì | |
Bottiglia a collo largo | |
Vite |