Learn More
Masterflex™ Translucent FEP Tubing
Transfer extreme temperature or highly corrosive materials with this tubing. Cole Masterflex™ Translucent FEP Tubing is ideal for demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical and automotive applications. Also good for high-purity work.
59.45€ - 258.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | FEP |
Overall Length (Metric) | 7.62 m |
Min. Operating Temperature (Metric) | -270°C |
Quantità confezione | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11776098
|
Masterflex™
MFLX06406-63 |
2.4 mm |
59.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12635730
|
Masterflex™
06450-07 |
6.4 mm |
258.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Chemically inert, nontoxic, heat resistant translucent tubing
- Low coefficient of friction
- Doesn’t deteriorate with age
- Tough, but bends even at –270°C
- Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550); Tubing is manufactured in ISO 9001-2008 approved facility
- Sterilize with autoclave, ethylene oxide or use dry heat
Specifica
Sì | |
7.62 m | |
1 Each | |
Semitrasparente |
FEP | |
-270°C | |
Sterili | |
205°C |