Learn More
BRAND™ Transferpette™ S -8 Microliter Pipet
Piston-operated multichannel pipets are the perfect manual pipets for the most demanding applications in the lab. BRAND™ Transferpette™ S -8 Multichannel Microliter Pipet includes clearly visible 4-position volume display for highest precision.
865.00€ - 920.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Numero di canali | 8 |
Product Line | Transferpette S |
Tipo | Pipetta manuale |
Display | Digitale |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10775014
|
BRAND™
703700 |
0.5 to 10 μL | 1.6% | M8-10 | N/A | ||||
10446333
|
BRAND™
703708 |
Da 10 a 100 μl | 0.8% | M8-100 | N/A | ||||
10213203
|
BRAND™
703712 |
Da 30 a 300 μl | 0.6% | M8-300 | N/A | ||||
Descrizione
Pipette multicanale azionate a pistone: le pipette manuali perfette per le applicazioni più complesse in laboratorio.Grande pulsante centrale di pipettaggio e funzione di eiezione a parte.Il poggiadito ergonomico si adatta alla mano, per una presa comoda.Funzionamento a una mano; impostazione del volume per operatori sia destrimani che mancini.Protezione contro variazioni di volume.Completamente autoclavabile a 121°C (2 bar), conf. a DIN EN 285.Visualizzazione del volume a 4 cifre, sempre chiaramente visibili, per la massima precisione.Tecnica di calibrazione semplice: regolazioni senza strumenti speciali.Le variazioni dalle impostazioni di fabbrica sono chiaramente visibili esternamente.Corsa breve di appena 12.5 mm per ridurre il rischio di RSI.Steli speciali per sforzi ridotti e anelli di tenuta in FKM; espulsore del puntale dal design a gradini per ridurre le forze di attacco ed espulsione.Steli singoli con tenute, facilmente svitabili per la pulizia o la sostituzione, per eliminare tempi di fermo lunghi e costosi.Pistone ed espulsore resistenti alla corrosione, per una lunga durata.Codifica a colori per una semplice selezione del puntale.Marchio CE in base alla direttiva IVD 98/79 CE.Specifica
Sì | |
Transferpette S | |
Digitale | |
1 anno | |
241.3 mm |
8 | |
Pipetta manuale | |
Confezione da 1 | |
241.3 x 142.8 x 123.8 mm | |
123.8 mm |