Learn More
Brand™ Multi-Channel Micropipette Transferpette™ -12 Electronic, DE-M
Ergonomic, handy design. Clear and intuitive operation. Up to 4,000 pipetting cycles on a single charge.
1280.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 12
Product Line Transferpette
Programmabilità Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10293212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brand™
705456
15 to 300 μL Europe AC Adapter
1280.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10131932
Vedere i documenti
Brand™
705453
5 to 100 μL Europe AC Adapter
1280.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12634060
Vedere i documenti
Brand™
705460
1 to 20 μL UK/Ireland Adapter
1280.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Transferpette electronic pipettes combine the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes by BRAND with the advantages of an electronic device.
  • Features: The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121 °C).
  • Functions: pipetting, reverse pipetting, mixing, dispensing, up to 300 μl also GEL-Electrophoresis.
    Easy Calibration-Technique for making quick adjustments of the Transferpette™ electronic, without tools.
  • Limitations of use: Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F) (other temperatures upon request)
  • Vapor pressure up to 500 mbar
  • Viscosity: 260 mPa s
  • For viscous media, the speed must be adjusted if necessary.
Specifica
Specifica
Autoclavable
12
Transferpette