Learn More
trans-Diamminedichloropalladium(II), Premion™, 99.95% (metals basis), Pd 49.9% min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14323-43-4 | Cl2H6N2Pd | 211.38 g/mol
dietro preventivo
Identificatori chimici
CAS 14323-43-4
Formula molecolare Cl2H6N2Pd
Molecular Weight (g/mol) 211.38
Numero MDL MFCD00011621
InChI Key WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
PubChem CID 61732
IUPAC Name azane;dichloropalladium
SMILES N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11351668
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011037.02
0.5 g
dietro preventivo
0.50g
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
11361668
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011037.09
10 g
dietro preventivo
10g
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
14323-43-4
211.38
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
61732
N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Cl2H6N2Pd
MFCD00011621
diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
azane;dichloropalladium
Specifica
trans-Diamminedichloropalladium(II)
Yellow
(metals basis)
MFCD00011621
diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
azane;dichloropalladium
61732
99.95%
Pd 49.9% min.
14323-43-4
Crystalline Powder
Cl2H6N2Pd
UN3077
Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
211.38
211.37
Premion™
2.5g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H318-H302
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-269-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RT3560000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures