Learn More
trans-Cinnamic Acid, 98+%
Codice prodotto. 10073613 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-10-3
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.161
Numero MDL MFCD00004369
InChI Key WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Cinnamic acid
Nota nome 98+%
Punto di fusione 131.0°C to 136.0°C
Punti di ebollizione 300.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Indice di Merck 14, 2299
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, 1g/6mL alcohol - 1g/5mL methanol, 1g/12mL chloroform, soluble in benzene, ether, acetone, oils, and carbon disulfide
Peso formulazione 148.16
Percent Purity ≥98%
Densità 1.2480g/mL
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic drum
Forma fisica Crystalline Powder
Gravità specifica 1.248
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Cinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.