Learn More
trans-4-Hydroxy-D-proline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3398-22-9 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
90.05€ - 240.20€
Identificatori chimici
CAS | 3398-22-9 |
---|---|
Formula molecolare | C5H9NO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 131.13 |
Numero MDL | MFCD00065608 |
InChI Key | PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh |
PubChem CID | 440074 |
ChEBI | CHEBI:27992 |
IUPAC Name | (2R,4S)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid |
SMILES | OC1CNC(C1)C(O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15423687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27421.MD |
250 mg |
90.05€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11347249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27421.03 |
1 g |
240.20€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
3398-22-9 | |
131.13 | |
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N | |
440074 | |
(2R,4S)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid |
C5H9NO3 | |
MFCD00065608 | |
trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh | |
CHEBI:27992 | |
OC1CNC(C1)C(O)=O |
Specifica
trans-4-Hydroxy-D-proline | |
3398-22-9 | |
MFCD00065608 | |
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,4S)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid | |
440074 | |
131.13 |
∽260°C (decomposition) | |
C5H9NO3 | |
trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh | |
OC1CNC(C1)C(O)=O | |
131.13 | |
CHEBI:27992 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures