Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11965281
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27489-62-9
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.17
InChI Key IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
IUPAC Name 4-aminocyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Aminocyclohexanol
Punto di fusione 108.0°C to 113.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 g
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-Aminocyclohexanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.