Learn More
trans-2-Hexenal, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10143160
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6728-26-3
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Numero MDL MFCD00007008
InChI Key MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
IUPAC Name (E)-hex-2-enal
SMILES CCCC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Hexenal
Nota nome 99%
Acidità 5mg KOH/g max.
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8460g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C to 149.0°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH2CH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4500
Quantità 25 mL
Beilstein 01, I, 382
Gravità specifica 0.846
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Hexenal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.