Learn More
TRAK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | TRAK2 |
---|---|
Concentrazione | 0.28 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16852154
|
Proteintech
13770-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16842154
|
Proteintech
13770-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
May regulate endosome-to-lysosome trafficking of membrane cargo, including EGFR.Specifica
TRAK2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O60296, Q8R2H7 | |
171086, 66008, 70827 | |
TRAK2 Fusion Protein Ag4753 | |
Primary | |
-20°C | |
TRAK2 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALS2CR3, CALS C, GRIF 1, GRIF1, KIAA0549, OIP98, TRAK2 | |
Trak2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |