Learn More
Fisherbrand™ TracRack™ Microtube Rack
GREENER_CHOICE
Allows users to easily open, identify and remove only the segments of samples needed. Fisherbrand™ TracRack™ Microtube Rack eliminates the hassle of taking an entire rack of samples out of cold storage which could reduce the risk of potential cross-contamination.
19.85€ - 23.05€
Specifica
Product Type Microtube Storage Box
Include Outer Box and Lid
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Each
Dimensioni (L x P x A) 12.93 x 13 x 3.5 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Posizioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Posizioni Prezzo Quantità e disponibilità  
15346548
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
HS120356
Purple 64
23.05€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
15356548
Vedere i documenti
Fisherbrand™
HS120357
Light Purple 64/96 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Eight individual segments per box
  • Tube segments are made from durable polypropylene
  • Helps reduce potential cross contamination
  • Saves valuable working space and allows more room for sample manipulation
  • Stops opened microfuge lids with interfering with other wells
  • Alphanumeric well identification
  • Tube segments sold with outer box and lid
  • TracRack™ Outer Box made from thin film polypropylene material
  • Store down to temperatures of -80°C
  • Moisture resistant, significantly reducing the chance of mold
  • Removable segments allow outer shell to be used for storage of other small laboratory products
  • Light-tight for light sensitive materials
  • 5.3cm boxes fit in standard freezer racks
Specifica
Specifica
Microtube Storage Box
Polypropylene
12.93 x 13 x 3.5 cm
13 cm
Outer Box and Lid
1 Each
12.93 mm
3.5 cm