Learn More
3M™ Tracer™ Replacement Pod
The Tracer™ Replacement Pod is designed for insertion into the ear canal to help reduce exposure to hazardous levels of noise up to 20 dB.
Marca:  3M™ 7000103758
Codice prodotto. 12652615
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
  • Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
  • Firm, long stem for easy insertion and removal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
20/Pk.
Earplug