Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Columns: KCl Deactivation
Use Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC Columns for linear and quantitative analysis of polar unsaturated hydrocarbons.
1015.00€ - 1655.00€
Specifica
Stationary Phase | TracePLOT™ TG-BOND Alumina |
---|---|
Temperatura max | Up to 200°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Polar Unsaturated Hydrocarbons Analysis, GC for Unsaturated Hydrocarbon Isomers, Linear and Quantitative Analysis of Polar Unsaturated Hydrocarbons |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10704627
|
Thermo Scientific™
26002-6050 |
50 m | 0.32 mm |
1655.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10016124
|
Thermo Scientific™
26002-6080 |
30 m | 0.53 mm |
1015.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10630636
|
Thermo Scientific™
26002-6110 |
50 m | 0.53 mm |
1645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10554135
|
Thermo Scientific™
26002-6020 |
30 m | 0.32 mm |
1020.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC Columns for linear and quantitative analysis of polar unsaturated hydrocarbons.
Applications:- C1-C5 hydrocarbons
- Unsaturated hydrocarbon isomers
- Strong bonding prevents damage to injection and detection systems from particle release during valve-switching operations.
- Columns may be regenerated to restore full efficiency and selectivity after water adsorption.
- Rigorous testing ensures proper film thickness (1,3-butadiene), selectivity (propadiene, methyl acetylene), resolution (trans-2-butene, 1-butene) and coating efficiency (1,3-butadiene).
- Alumina-PLOT
- AT™-Alumina
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™-Alumina BOND (KCl)
- Rt™-Alumina BOND (Na2SO4 )
Specifica
TracePLOT™ TG-BOND Alumina | |
Up to 200°C | |
Polar Unsaturated Hydrocarbons Analysis, GC for Unsaturated Hydrocarbon Isomers, Linear and Quantitative Analysis of Polar Unsaturated Hydrocarbons |