Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC Column
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC Column.
754.00€ - 781.00€
Specifica
Temperatura max 260°C
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
15274533
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26063-3390
0.32 mm 1.8 μm
754.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
15284533
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26063-3960
0.53 mm 3 μm
781.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC Column.
  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
Specifica
Specifica
260°C
30 mm