Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns
Features a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 26090-3360
Codice prodotto. 10321385
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns feature a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
  • Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
  • Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low bleed
  • Optimal for confirmation analysis
  • Equivalent to USP G46 phase
  • Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
260/280°C
0.53 mm
G46
1.5 μm
Mid-Polar
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
GC/MS for Alcohols, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes
30 m
1.5umthickness; 0.53mm ID; 30m length