Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ 40 Pack Single-User Datalogger
Use logger right out of the box to track environmental conditions of reagents, clinical samples, vaccines, pharmaceuticals and food items during transit. Fisherbrand™ TraceableOne™ 40 Pack Single-User Datalogger allows for monitoring materials every step of the way.
603.00€
Specifica
Tipo Single-use Datalogger
Calibrazione Calibrated
Software Type No software required, download data as PDF report
Descrizione 40/Pk
Include Batch-calibrated Traceable certificate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Tipi di allarme dimDataMemory Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di allarme dimDataMemory Prezzo Quantità e disponibilità  
16039511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6475
Preprogrammed -20°C to -15°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16009511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6471
Preprogrammed 2°C to 8°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16019511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6472
Preprogrammed -20°C to -15°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16049511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6477
Preprogrammed 2°C to 8°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16059511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6478
Preprogrammed -20°C to -15°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16029511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6474
Preprogrammed 2°C to 8°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16079511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6481
Preprogrammed -20°C to -15°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16069511
Vedere i documenti
Fisherbrand™
6480
Preprogrammed 2°C to 8°C Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Logger generates PDF report
  • Download directly to PC
  • No Software required
  • Compact
  • Single-use
  • Flashing Red and Green LED's indicate if logger is recording data, has stopped recording and if an alarm has been triggered
  • Press start to begin recording crucial temperature data, 30 minute time delay before logging begins
Specifica
Specifica
Single-use Datalogger
No software required, download data as PDF report
Batch-calibrated Traceable certificate
Refrigerated transportation samples
0.01°
8.89 cm
Calibrated
40/Pk
IP 67
±0.5°C from -20° to 40°C, otherwise ±1°C
-30°C to +70°C
Battery-Powered