Learn More
Fisherbrand™ Termometro tascabile Traceable™
Per l'uso in laboratorio, nell'impianto e sul campo. Il termometro tascabile Fisher Scientific Traceable è compatibile con tutte le sonde di tipo K.
34.30€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori, impianti e analisi sul campo
Altezza (sistema imperiale) 0,75in.
Altezza (sistema metrico) 1,9 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Bilancia Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Bilancia Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
11759765
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
90029-99
Celsius Scale Da -50° a +750°C Non applicabile
34.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
15214006
Vedere i documenti
Fisherbrand™
90029-95
Fahrenheit Scale Non applicabile Da -58° a +1.382°F
34.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Antiurto
  • Unità portatile pronta all’uso completa di funzionamento a un interruttore, intervallo ampio e risposta veloce
  • Intervallo: da -50° a +750°C / da -58° a +1382°F
  • Accuratezza: ±1°C + 0.75% tra 0° e 500°C (32° e 932°F); ±1°C + 1% tra 500° e 750°C (932° e 1382°F); -20 ±2°C; -40 ±4°C; -50 ±5°C
  • Risoluzione: 0.1°
  • Dimensioni: 2.75 × 4.25 × 0.88 poll. (69 × 106 × 22 mm)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST
Laboratori, impianti e analisi sul campo
1,9 cm
48 in.
121,92 cm
Tipo K
4 once
2,75 in.
4,25 in.
9 V
LCD digitale
4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
0,75in.
Sonda di tipo K con sensore, cavo da 48 in. (1,9 m), custodia in pelle, batteria da 9 V per una durata compresa tra 150 e 200 ore di uso continuo
10,8 cm
Plastic
1°C
113 g
Digital Thermometer
Sì
±1°C
7,6 cm