Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist GC Columns
Use this nonpolar GC column for the demanding requirements of high temperature simulated distillation analysis.
283.33€ - 381.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.53 mm
Stationary Phase Trace™ TR-SimDist
Temperatura max 370°C
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10541315
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260S025P
0.10 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10434803
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260S348P
2.65 μm
381.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For the demanding requirements of high-temperature, simulated distillation analysis, choose the Thermo Scientific™ TRACE™ TR-SimDist Column. The column has a strongly cross-linked phase with an operating temperature limit of 400°C. Its stable low-bleed profile facilitates consistent background subtraction, which is common practice in these analyses.
Engineered for Superior Performance:
  • Nonpolar phase, 100% dimethyl polysiloxane
  • Optimized for simulated distillation analysis
  • High temperature limits (400ËšC for films <1.0μm; 370ËšC for 2.65μm films)
  • Strongly cross-linked
Applications:
  • High molecular weight hydrocarbons
  • Simulated distillation
  • ASTM D2887, D6532
Recommended For:
  • Simulated distillation
  • Petroleum
Alternative Uses:
  • Xylenes
Similar To:
  • DB-HT Sim Dis
  • DB-2887
  • BPX1
  • Rtx™-2887
  • HP-1
  • Petrocol™ 2887
  • Petrocol™ EX2887
Specifica
Specifica
0.53 mm
370°C
10 m
Trace™ TR-SimDist
GC/MS