Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC Columns for Dioxin and PCB Analysis
Analyze dioxins and PCBs with high-resolution GC/MS for unsurpassed performance and reproducibility.
749.00€ - 1285.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 0.25 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
Product Line | TRACE |
Tipo USP | G27, G36 |
Temperatura max | 360/370°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Stationary Phase | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Stationary Phase | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10299314
|
Thermo Scientific™
26AF047P |
30 m | 0.1 μm | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
749.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10478464
|
Thermo Scientific™
26AF059P |
60 m | 0.1 μm | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
1195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10351335
|
Thermo Scientific™
26AF154P |
60 m | 0.25 μm | Trace™ TR-Dioxin 5 MS |
1285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10085834
|
Thermo Scientific™
26AJ148P |
50 m | 0.25 μm | Trace™ TR-PCB 8 MS |
1265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Analyze dioxins and polychlorinated biphenyls (PCBs) with custom-tailored Thermo Scientific™ TRACE™ GC Columns for Dioxin and PCB Analysis for unsurpassed performance and reproducibility. Optimized to meet the requirements of high-resolution GC/MS methods, these columns deliver optimum performance with exceptional stability and very low bleed. These low-polarity columns provide wide coverage of the 17 cogeners with the highest toxicological significance (2,3,7,8-chlorine substituted congeners).
Columns Tailored Specifically for Dioxins and PCBs:- TRACE TR-Dioxin 5MS: dioxin and furan testing
- TRACE TR-PCB 8MS: high-resolution GC/MS analysis of PCBs
- Excellent Quality and Reproducibility
- Low bleed, even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
Specifica
0.25 mm | |
TRACE | |
360/370°C |
0.25 mm | |
G27, G36 | |
Furan (PCDF) Analysis, GC/MS for Furan (PCDF) Analysis, GC/MS for PCB Congener Analysis |