Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP Graduated Conical Measures
Facilitates easier pouring while not significantly decreasing measurement accuracy. Kartell™ Graduated Conical Measures provide the ability to mix solutions within the measure itself.
97.20€ - 102.00€
Specifica
Temperatura max | 170°C |
---|---|
Forma | Cylindrical |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
Base Type | Wide |
Tipo | Graduated Measuring Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10225141
|
Kartell™
0142200 |
100 mL | 2 mL |
97.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10356351
|
Kartell™
0142500 |
102.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Can withstand temperatures up to 170°C
- Wide base for stability
- Suitable for applications with food
Specifica
170°C | |
Foodstuff | |
Graduated Measuring Cylinder |
Cylindrical | |
Wide |