Learn More
Ebro Electronic™ Serie EBI 300 PDF Logger
Registratore USB NTC
Marca: Ebro Electronic™ 1341-6331A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Data logger per il monitoraggio della temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio.Order Info
TemperatureRangeMetric
Specifica
Probe | |
Factory-calibrated | |
TPC 300 | |
-35°C to +75°C |
No Display | |
None | |
±0,5°C (-20°C…+40°C) ±0,8°C for the remaining measurement range |