Learn More
Brady™ ToughBond™ B-489 Matte Polyester Labels with an Aggressive Adhesive
For use in commercial/industrial applications. Brady B-489 matte polyester labels with an aggressive adhesive are for use with BMP71 printer.
61.90€ - 72.25€
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Approved
Descrizione Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
11731725
Vedere i documenti
Brady™
114947
1 x 0.5 in. (W x H) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11737364
Vedere i documenti
Brady™
114800
1.5 x 0.5 in. (W x H) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11717284
Vedere i documenti
Brady™
114817
1.5 x 1.5 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11717114
Vedere i documenti
Brady™
114829
4 x 1.9 in. (W x H) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Specifica
UL Recognized, CSA Approved
Rubber, Permanent
Opaco
Asset Tracking Label
BMP™71 Printer
Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
White
Polyester (B-489)
Asset Tracking; Barcode Labeling; Component and Equipment ID; General and Industrial ID; Panel Labeling; Rating Plates; Voice and Data ID
0.0044 in.