Learn More
Ansell Guanti monouso in nitrile blu non talcati TouchNTuff™
Collaudata resistenza agli schizzi di sostanze chimiche pericolose. Guanti in nitrile blu monouso non talcati Ansell™ TouchNTuff™ resistenti a numerosi prodotti chimici industriali.
Marca: Ansell 92665100
12.40 EUR valido fino al 2025-08-17
Usa il codice promo "24099" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Three times the puncture resistance of latex or PVC disposable gloves
- 100% nitrile; no waxes, silicone or plasticizers
- Powder-free
- No risk of contaminating food with corn starch used to powder gloves
- Textured finish on fingertips
- Improved grip
- Rolled cuff
- Provides added protection at wrist and ensures a secure fit
Specifica
Blu | |
Fingertip Textured | |
Nitrile | |
Guanti Touch n Tuff | |
0.10 mm | |
Arrotolato | |
300 mm |
Sì | |
Sì | |
Powder Free | |
10 | |
For Laboratory work chemical industry, emergency services, electronics and other intricate, assembly work. | |
Confezione da 100 |