Learn More
Ansell TouchNTuff™ 93-700 Series Green Nitrile Gloves
Delivers the highest protection for a wide range of chemicals than any other single use nitrile glove. Manufactured from nitrile, these gloves offer three times the puncture resistance of standard latex gloves.
740.00€
Specifica
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
---|---|
Finitura esterna | Fully Textured |
Product Type | Cleanroom Gloves |
Spessore (sistema metrico) | 0.135 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc. |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13429028
![]() |
Ansell
93700100 |
10 |
740.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13419028
![]() |
Ansell
93700070 |
7 |
740.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13459028
![]() |
Ansell
93700080 |
8 |
740.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13449028
![]() |
Ansell
93700090 |
9 |
740.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 20-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Provides the wearer with a high level of comfort and increased protection in the forearm with longer cuff.
- Free of natural rubber latex proteins, the glove may be worn with confidence by latex sensitive (Type I) wearers.
- 93-700: Each glove is post cleaned, single pair packed and sterilized.
Specifica
Class 100 (ISO 5) | |
Cleanroom Gloves | |
For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc. | |
Splash and high puncture resistance |
Fully Textured | |
0.135 mm | |
200/Pk. | |
93-700 |