Learn More
Ansell Guanti in poliisoprene bianchi TouchNTuff™ serie 83-500
In poliisoprene. Il design ergonomico dei guanti bianchi in poliisoprene Ansell™ TouchNTuff™ Serie 83-500 offre migliore vestibilità e comfort, riducendo al contempo stanchezza e tensione delle mani.
939.00€
Specifica
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
---|---|
Finitura esterna | Liscio |
Product Type | Cleanroom Gloves |
Sterilità | Sterile |
Spessore (sistema metrico) | 0.21 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15136443
![]() ![]() |
Ansell
83500080 |
8 |
939.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15166563
![]() ![]() |
Ansell
83500055 |
5.5 |
939.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 09-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15106463
![]() ![]() |
Ansell
83500070 |
7 |
939.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15156563
![]() ![]() |
Ansell
83500060 |
6 |
939.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15146563
![]() ![]() |
Ansell
83500065 |
6.5 |
939.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15116463
![]() ![]() |
Ansell
83500075 |
7.5 |
939.00€
200 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15156443
![]() ![]() |
Ansell
83500085 |
8.5 |
939.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15146443
![]() ![]() |
Ansell
83500090 |
9 |
939.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Interno dei guanti clorurato senza talco
- Polsino arrotolato
- Specifici per mano destra e sinistra
- Finitura liscia
- Poliisoprene
- Colore bianco
Specifica
Class 100 (ISO 5) | |
Cleanroom Gloves | |
0.21 mm | |
200 paia | |
83-500 |
Liscio | |
Sterile | |
Con bordino/arrotolato | |
Resistenza agli schizzi |